Learn More
3-Fluorophenylzinc iodide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15475325
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15475325
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58161.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Fluorophenylzinc iodide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-28-2
Densità 0.995
Formula molecolare C6H4FIZn
Numero MDL MFCD01311395
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive; May form a precipitate
Sinonimo 3-fluorophenyl zincylium iodide, zinc, 3-fluorophenyl iodo, grdtucmqmqtybs-uhfffaoysa-m
InChI Key KXRVGYUTTUSSHQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=C[C-]=C1)F.[Zn+]I
IUPAC Name fluorobenzene;iodozinc(1+)
Molecular Weight (g/mol) 287.381
PubChem CID 6093571
Peso formulazione 287.38