Learn More
3-(Hydroxymethyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10081480
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-55-0
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00006407
InChI Key MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
PubChem CID 7510
IUPAC Name pyridin-3-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Hydroxymethyl)pyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -7°C
Colore Yellow
Densità 1.1240g/mL
Punti di ebollizione 259°C
Punto d'infiammabilità 149°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C5H4N)CH2OH
Indice di rifrazione 1.5425 to 1.5455
Quantità 5 g
Beilstein 21, V,2, 172
Indice di Merck 15, 6612
Gravità specifica 1.124
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in ether
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Hydroxymethyl)pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.