Learn More
3-Hydroxyphenylacetylene, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10390284
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10401-11-3
Formula molecolare C8H6O
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Numero MDL MFCD00078347
InChI Key AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
PubChem CID 139144
IUPAC Name 3-ethynylphenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxyphenylacetylene
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Densità 1.8030g/mL
Punto d'infiammabilità 103°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HOC6H4C∽CH
Indice di rifrazione 1.5840 to 1.5880 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.803
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 95+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxyphenylacetylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/