Learn More
Brady™ Sistema di bloccaggio per spine elettriche 3 in 1
Utilizzabile su spine ad alta e bassa tensione fino a 76 mm di diametro e 139 mm di lunghezza.
Marca: Brady™ 045842
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Due coperchi superiori scorrevoli possono essere utilizzati assieme o singolarmente per contenere cavi di diametro piccolo, medio e grande fino a 31 mm
- Realizzato in materiale termoplastico giallo chiaro
- Con etichette di istruzioni in inglese
Specifica
PLO23 | |
Polypropylene | |
158.75 mm |
Yellow | |
88.14 mm |