Learn More
3-Methyl-1-Butanol, 98%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15607950
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-51-3
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00002934
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-butanol
Punto di fusione -117°C
Colore Colorless
Densità 0.809g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 131°C to 132°C
Limite di esplosione 1.2 to 9% (100°F)
Punto d'infiammabilità 43°C (109.4°F)
Punto di combustione 644°F
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH2OH
Quantità 500 mL
Numero UN UN1105
Beilstein 1718835
Densità vapore 3 (vs air)
Peso formulazione 88.15g/mol
Pressione del vapore 2mmHg (20°C)
Percent Purity 0.98