missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methyl-1-Butanol, 98%, Reagent Grade, Honeywell™

Codice prodotto. 15687940
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Reagent Grade, 98%

  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 123-51-3
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00002934
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO

Specifica

Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-butanol
Punto di fusione -117°C
Colore Colorless
Densità 0.809g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 131°C to 132°C
Limite di esplosione 1.2 to 9% (100°F)
Punto d'infiammabilità 43°C (109.4°F)
Punto di combustione 644°F
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH2OH
Quantità 1 L
Numero UN UN1105
Beilstein 1718835
Densità vapore 3 (vs air)
Peso formulazione 88.15g/mol
Pressione del vapore 2mmHg (20°C)
Percent Purity 0.98
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'