Learn More
3-Methyl-2-butanone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10475755
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-80-4
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00008919
InChI Key SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC Name 3-methylbutan-2-one
SMILES CC(C)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-butanone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -92.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 94.0°C to 95.0°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare (CH3)2CHCOCH3
Indice di rifrazione 1.3870 to 1.3890
Quantità 5 L
Beilstein 01, 682
Indice di Merck 15, 6162
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6g/L (20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-2-butanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.