Learn More
3-Methyluridine, MedChemExpress
MedChemExpress 3-Methyluridine (N3-Methyluridine) is a modified RNA nucleoside. 3-Methyluridine is often presents as RNA modification which can be detected in 23S rRNA of archaea, 16S and 23S rRNA of eubacteria, and 18S, 25S, and 28S of eukaryotic ribosomal RNAs.
Marca: Medchem Express HY-113138
Descrizione
3-Methyluridine (N3-Methyluridine) is a modified RNA nucleoside. 3-Methyluridine is often presents as RNA modification which can be detected in 23S rRNA of archaea, 16S and 23S rRNA of eubacteria, and 18S, 25S, and 28S of eukaryotic ribosomal RNAs.Specifica
3-Methyluridine | |
Light Yellow | |
C10H14N2O6 | |
N3-Methyluridine | |
OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N(C)C(C=C2)=O)=O)O1)O)O | |
258.23 | |
Research |
2140-69-4 | |
Research | |
5 mg | |
DMSO : 160 mg/mL (619.60 mM; Need ultrasonic) | |
258.23 | |
99.53% | |
Solid |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Research purposes only