Learn More
3-Nitrophenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10215491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10215491
Marca: Thermo Scientific Acros 344700010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13331-27-6 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13331-27-6
Formula molecolare C6H6BNO4
Molecular Weight (g/mol) 166.93
Numero MDL MFCD00007193
InChI Key ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol
PubChem CID 1677
IUPAC Name (3-nitrophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrophenylboronic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 289.0°C to 291.0°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NO2C6H4B(OH)2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 166.93
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Nitrophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.