Learn More
3-Pentyn-1-ol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15458809
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10229-10-4
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.118
Numero MDL MFCD00002956
InChI Key IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
PubChem CID 66295
IUPAC Name pent-3-yn-1-ol
SMILES CC#CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pentyn-1-ol
Densità 0.912
Punti di ebollizione 154°C to 157°C
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Odore Recognizable
Formula lineare CH3C≡CCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.456
Quantità 5 g
Numero UN UN1987
Beilstein 1735967
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 98%