Learn More
3-Pentyn-1-ol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11934621
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10229-10-4
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00002956
InChI Key IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
PubChem CID 66295
IUPAC Name pent-3-yn-1-ol
SMILES CC#CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Pentyn-1-ol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 154.0°C to 157.0°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3C≡CCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4550 to 1.4570
Quantità 100 g
Beilstein 01,IV,2227
Gravità specifica 0.91
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Pentyn-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.