Learn More
3-Phenyl-1-propyne, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10082442
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10147-11-2
Formula molecolare C9H8
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00134431
InChI Key NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
PubChem CID 575753
IUPAC Name prop-2-ynylbenzene
SMILES C#CCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenyl-1-propyne
Nota nome Stabilized
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9340g/mL
Punti di ebollizione 75.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 52°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5260 to 1.5290
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.934
Stabilizzatore 250ppm BHT
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Phenyl-1-propyne, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.