Learn More
3-Picoline, 99%
Codice prodotto. 10347110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
500mL
Codice prodotto. 10347110
Marca: Thermo Scientific Acros 131135000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-99-6
Formula molecolare C6H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.13
Numero MDL MFCD00006402
InChI Key ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
IUPAC Name 3-methylpyridine
SMILES CC1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Picoline
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -19.0°C
Colore Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 143.0°C to 144.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5050 to 1.5070
Quantità 500 mL
Beilstein 20, 239
Indice di Merck 15, 7513
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 93.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid