Learn More
3-Piperidinobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10461323
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 77940-94-4
Formula molecolare C12H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.257
Numero MDL MFCD06659081
InChI Key FLQRORYAJSTYLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperidinobenzoic acid, 3-piperidin-1-yl benzoic acid, 3-piperidin-1-yl-benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl piperidine, 3-1-piperidinyl benzoic acid, 3-piperidylbenzoic acid, benzoic acid,3-1-piperidinyl, benzoic acid, 3-1-piperidinyl
PubChem CID 2795552
IUPAC Name 3-piperidin-1-ylbenzoic acid
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Piperidinobenzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.26
Percent Purity 97%