Learn More
Masterflex™ 3-Stop Tubing, Tygon LMT-55
Designed for optimal operation in your Ismatec pump.
40.63€ - 181.00€
Specifica
Materiale | Tygon LMT-55 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | General laboratory applications, pumps with cassettes in pumphead design |
Quantità confezione | 12/Pk |
Resistance Properties | Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited |
Colore | Transparent |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15866304
|
Masterflex™
SC0051T |
I.D. 0.38 mm | |||||||
10065230
|
Masterflex™
SC0065T |
I.D. 1.52 mm | |||||||
15925811
|
Masterflex™
97619-39 |
I.D. 1.75 mm |
181.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15935811
|
Masterflex™
97619-40 |
I.D. 1.85 mm |
181.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15945811
|
Masterflex™
97619-42 |
I.D. 2.06 mm |
181.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with pumps that incorporate cassettes into the pumphead design.
- Color-coded stops.
- Inexpensive all-around tubing for general laboratory applications.
- Transparent.
- Resistant to almost all inorganic chemicals.
- Smooth polished inner wall.
- Low gas permeability.
- Non-aging and non-oxidizing.
Specifica
Tygon LMT-55 | |
12/Pk | |
Transparent |
General laboratory applications, pumps with cassettes in pumphead design | |
Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited |