Learn More
(3-Thien-2-ylphenyl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | (3-Thien-2-ylphenyl)methanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | (3-thiophen-2-ylphenyl)methanol |
Peso formulazione | 190.27 |
Percent Purity | 97% |