Learn More
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396955
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Identificatori chimici
CAS 25697-55-6
Formula molecolare C8H7F3S
Molecular Weight (g/mol) 192.199
Numero MDL MFCD00042435
InChI Key CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
Formula lineare CF3C6H4CH2SH
Quantità 25 g
Peso formulazione 192.2
Percent Purity Tech.
Grado Technical