Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide, 5% w/v in methanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Descrizione
Transesterification reactions.3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3- (Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide |
Quantità | 5 mL |
Numero UN | UN2924 |
Informazioni di solubilità | Miscible with water and alcohols. |
Peso formulazione | 221.22 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 5% w/v in methanol |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide, 5% w/v in methanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: Methanol