Learn More
Masterflex™ 3-way Stopcock
Codice prodotto. 11712663
Click to view available options
Materiale:
Policarbonato, HDPE
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11712663
Marca: Masterflex™ 3060002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Regulate flow without any leaking with these stopcocks. ™ Handle rotates 180 degrees.
Avvertenza: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Materiale Policarbonato, HDPE
Plug Material Polycarbonate and HDPE
Outlet Port Male Luer Lock
Connectors Luer, Male lock