Learn More
Tenak™ 30 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 50 mm high cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE22680
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Specifica
Grid Divider | |
Vials with 8.75 mm O.D. | |
30 mm |
50 mm high cryoboxes | |
14 x 14 cells |