Learn More
KGW Isotherm™ Vaso di Dewar da 3 l con rivestimento in alluminio
Codice prodotto. 10518281
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10518281
Marca: KGW Isotherm™ 10222
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 160 mm
Da utilizzare con (applicazione) Raffreddamento di campioni di dimensioni ridotte, Conservazione: azoto liquido (LN2), ghiaccio secco (CO2), altri refrigeranti
Altezza interno (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema metrico) 280 mm
Capacità (sistema metrico) 3 L
Diametro (sistema metrico) interno 138 mm
Materiale Borosilicate Glass