Learn More
Fisherbrand™ Spatole in acciaio inox con estremità rivestite in PTFE 304
Codice prodotto. 11583512 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
150 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11583512
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get superior results when you use the combination spoon and spatula for your essential laboratory work. Made of stainless steel and PTFE-coated, the Fisherbrand™ Stainless Steel Spoon One End Spatula PTFE End is ideal for handling chemicals and prevents loss of critical quantities due to sticking.
  • Double-ended spatula
  • Single-coated PTFE that prevents build up on surfaces 
  • Prevents loss of critical quantities due to sticking
  • Fully covered PTFE coating—ideal for handling chemicals
  • 304 Stainless Steel PTFE Coated 
  • Length 120mm long
  • Spoon measurement 20mm wide
  • Spoon capacity (liquid) = 2ml
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Rivestimento PTFE Xylan™
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per biologia, microbiologia e applicazioni farmaceutiche
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 20 mm
Temperatura (sistema metrico) max Da –195 a 260 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm