Learn More
Fisherbrand™ Spatole da laboratorio Chattaway in acciaio inox rivestite in PTFE 304
Get superior results when you use the stainless steel PTFE-coated spatula for your essential laboratory work. Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications, the Fisherbrand™ Stainless Steel Chattaway Spatula Light PTFE Coated is widely used, sturdy, affordable, and resistant to most solvents.
6.20€ - 13.15€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Rivestimento | PTFE Xylan™ |
Product Type | Spatola |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica |
Larghezza (sistema metrico) lama | 8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11553502
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11543502
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Resistant to deterioration from contact with boiling water, acids, bases, and most solvents
- Ideal for use with a wide range of compounds
- Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications
- Widely used, sturdy, and affordable
- One end flat, other end at 45° angle
- Length = 150mm
- Blade width = 8mm
- Centre barrel diameter 2.95mm - 'light'
Specifica
1 ciascuno | |
Spatola | |
8 mm | |
Acciaio inox |
PTFE Xylan™ | |
Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica | |
–Da 195 a 260 °C |