Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10 mm
Marca:  RETSCH 60.146.006700
Codice prodotto. 10555553
  • 268.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
6.70 mm
ISO 3310/2
40mm
305 mm
Stainless Steel