Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10 mm
Marca: RETSCH 60.146.009000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
9 mm | |
ISO 3310/2 | |
40mm | |
305 mm | |
Stainless Steel |