Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Pore Sizes: Under 10mm
Marca:  RETSCH 60.159.001700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10249061
  • 195.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
40mm
For separation, fractioning, particle size determination
305 mm
1.7mm
ASTM E 11
Shaker AS 300