Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Micrometer Pore Sizes
Codice prodotto. 10467001 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10467001
Marca: RETSCH 60.158.000160
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 160 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 300
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 40mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 305 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel