Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: 10 mm and Larger
Marca:  RETSCH 60.158.071000
Codice prodotto. 10034931
  • 277.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
71 mm
ISO 3310/1
Shaker AS 300
40mm
305 mm
Stainless Steel