Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: Under 10mm
Marca:  RETSCH 60.158.009500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10004951
  • 237.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
305 mm
9.50mm
ISO 3310/1
Shaker AS 300
40mm