Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve Set, ASTM Certified
Marca:  RETSCH 60.159.000999
Codice prodotto. 11904392
  • 1725.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1Each
ASTM E 11
Shaker AS 300
40 mm
305 mm
Set of 7 (4 Mesh, 8 Mesh, 16 Mesh, 30 Mesh, 3/8 in., 3/4 in., 1 1/4 in.)
Test Sieve
Stainless Steel
Certificate Indicating Compliance, 7 test sieves Includes (30 Mesh, 16 Mesh, 8 Mesh, 4 Mesh, 3/8 in., 3/4 in., 1 1/4 in.) and Collecting Pan
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
Stainless Steel