Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes
Marca: RETSCH 60.138.006300
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
6.30 mm | |
ISO 3310/2 | |
40mm | |
305 mm | |
Stainless Steel |