Learn More
Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for HPLC
Codice prodotto. 10641396 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
5 cm
10 cm
10.5 cm
15 cm
20 cm
28 cm
30 cm
40 cm
50 cm
100 cm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.127 mm
0.18 mm
0.25 mm
Colore:
Black
Blue
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10641396
Marca: Thermo Scientific™ 39040FLEX
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use cleaned, polished, passivated and ready-to-use Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for HPLC.
Use Thermo Scientific™ 316 Stainless Steel Capillary Tubing for ultra-high pressure applications. Prefinished, square, burr-free ends and interiors ensure minimum dead volume connections. Cleaned, polished and passivated, it is ready for immediate use. This tubing is not recommended for biological samples.
  • Suitable for ultra high pressure applications
  • Wide chemical compatibilty
  • Prefinished, square, burr-free ends and interiors to minimize dead volume connections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con HPLC
Tipo Tubi capillari
Colore Yellow
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Diametro (sistema imperiale) interno 0.007 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.18 mm
Overall Length (English) 1 ft. 4 in.
Overall Length (Metric) 40 cm
Materiale Stainless Steel