Learn More
Sampling Systems™ 316 Stainless Steel Storage Containers without Toggle Clamps
Codice prodotto. 15849681 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15849681
Marca: Sampling Systems™ A466100
Multi-purpose containers with light duty construction for a wide range of storage uses in the laboratory.
  • Crevice-free interior
  • Two sturdy handles
  • Close fitting recessed lid with handle
  • Flat bottom with chime ring to give added protection
  • Toggle clamps and seals are optional extras
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Product Type Storage container
Tipo di chiusura Recessed Lid
Capacità (sistema metrico) 100 L
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 675 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 445 mm