Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-35°C to +50°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Tipo di immersione | Partial Immersion |
| Lunghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Materiale | Glass |
| Riempimento termometro | Green Spirit |
| Product Type | Laboratory Immersion Thermometer |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +110°C |
| Accuracy | ±1.5°C |
| Suddivisione | 1°C |