Learn More
Grant Instruments™ 360° Vertical Multi-function Rotator
Codice prodotto. p-8014601
Click to view available options
N. di posizioni:
26
48
Capacità portata carico (sistema metrico):
0.5 kg
0.8 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11481068
Marca: Grant Instruments™ PTR35
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides all the functionality – vertical rotation, reciprocation and vibration for thorough mixing of microtubes and reproducible sample preparation. Grant Bio™ 360° Vertical Multi-Function Rotator includes a low voltage cord that easily fits through door gaskets, allowing use in incubators, refrigerators and workstations.
  • 360° funzioni di rotazione verticale, movimento reciproco e a vibrazione, tutte in un unico prodotto compatto
  • Velocità rotazione verticale: da 1 a 100 giri/min
  • Rotazione reciproca: angolo di rotazione da 1 a 90°
  • Vibrazione: programmabile in uno scatto di 1 - 5 secondi
  • Sequenza di funzioni completamente programmabile, inclusa la pausa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 0.5 kg
Intervallo di velocità Da 1 a 100 gir/min
Requisiti elettrici 120/230 V, 50/60 Hz
Tensione 120/230 V
Temperature Range (Metric) Da 4 a 40 °C
Wattage 8 W
Amperaggio 0.66 A
Rotazione 360 °C verticale
Product Type Agitatore rotante
Frequenza 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Lunghezza (sistema metrico) 195 mm
Larghezza (sistema metrico) 365 mm
Peso (sistema metrico) 1.8 kg
N. di posizioni 26
Intervallo temporizzatore Da 1 min. a 24 ore