Learn More
Grant Instruments™ 360° Vertical Mini Rotator
Click to view available options
Tensione:
120/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 360° vertical rotation
- Vertical rotation speed range: 5 to 30rpm
- Timer with audible alarm and automatic switch-off
- Simple to use controls
- Compact with a low profile and small footprint
- Platform accommodating 22 tubes (up to 15mm diameter) is included as standard
- Reliable and extremely quiet motor
Specifica
Specifica
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 0.5 kg |
| Intervallo di velocità | 5 to 30 rpm |
| Tensione | 120/230 V |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 40°C |
| Capacità | Tubes |
| Dimensioni provetta | 15 mm dia. |
| Profondità (sistema metrico) | 190 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 155 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 325 mm |
| Vedi altri risultati |