Learn More
Eppendorf™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene 3810X
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10649781 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Clear
Rosso
Trasparente
Verde
Yellow
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality
PCR Clean
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10649781
Marca: Eppendorf™ 0030125193
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provette per tutte le applicazioni in biologia molecolare, chimica clinica e biochimica. Le provette per microcentrifuga in polipropilene Eppendorf™ 3810X sono pratiche e affidabili per operazioni di preparazione, centrifugazione e conservazione dei campioni.
Use these tubes for all applications in molecular biology, clinical chemistry and biochemistry. Eppendorf™ 3810X Polypropylene Microcentrifuge Tube offers comfort and dependability for sample preparation, centrifugation and storage.
Realizzate senza uso di agenti di scorrimento, plastificanti e biocidi – è stato infatti dimostrato che tali sostanze percolano dai materiali di consumo in plastica nel campione e influiscono negativamente sui risultati dei saggi biologici. Il coperchio della provetta è facile da aprire e chiudere per un funzionamento ergonomico. In polipropilene per una maggiore resistenza alle sostanze chimiche, alle sollecitazioni meccaniche e a temperature estreme.
g-Safe™: eccezionale stabilità di centrifugazione fino a 30,000 x g, impediscono fuoriuscite di campione provocate dalla rottura di provette e sono ultra sicure durante la manipolazione di campioni pericolosi.
  • Graduazioni per una facile verifica dei volumi pipettati
  • Coperchio e superficie smerigliati sul lato per una facile etichettatura
  • Funzionamento garantito da -86 °C a 100 °C
  • Autoclavabili se aperte (121 °C, 20 min)
  • Disponibili in qualità Eppendorf e con certificato di lotto con grado di purezza PCR clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Rosso
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) In biologia molecolare, chimica clinica e biochimica
Include Coperchio smerigliato
N. per confezione Confezione da 1000
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -122.8°F to +212°F
Temperature Range (Metric) Da –86 a 100 °C
Sterilità Non-sterile
Purity or Quality Grade Eppendorf Quality
Graduated Sì
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Tipo di chiusura Coperchio smerigliato
Fit for Purpose Certified Quality
Forma del fondo Conical
RCF max 30,000 x g
Forma Cylindrical
Product Type Microcentrifuge Tube