Learn More
Eppendorf™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene 3810X
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10758052 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Clear
Rosso
Trasparente
Verde
Yellow
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality
PCR Clean
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10758052
Marca: Eppendorf™ 0030125185
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provette per tutte le applicazioni in biologia molecolare, chimica clinica e biochimica. Le provette per microcentrifuga in polipropilene Eppendorf™ 3810X sono pratiche e affidabili per operazioni di preparazione, centrifugazione e conservazione dei campioni.
Use these tubes for all applications in molecular biology, clinical chemistry and biochemistry. Eppendorf™ 3810X Polypropylene Microcentrifuge Tube offers comfort and dependability for sample preparation, centrifugation and storage.
  • Tube lid is easy to open and close for ergonomic operation.
  • Polypropylene provides high resistance to chemicals, mechanical stress, and temperature extremes.
  • g-Safe™: Exceptional centrifugation stability up to 30,000 × g prevents sample loss due to tube breakage and provides extra safety when working with hazardous samples.
  • Manufactured without the use of slip agents, plasticizers, and biocides – substances that have been shown to leach from plastic consumables into the sample and negatively affect bio-assay results.
  • Graduation for visual control of the pipetted volume.
  • Frosted lid and surface on the side for easy labeling.
  • Ensured functionality from -86°C to 100°C.
  • Autoclavable when open (121°C, 20 min).
  • Available in Eppendorf Quality and lot-certified PCR clean purity grade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Verde
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Facile da aprire e dotata di chiusura di sicurezza, la provetta Eppendorf 3810X offre comodità e affidabilità per la preparazione, la centrifugazione e la conservazione dei campioni
N. per confezione Confezione da 1000
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -122.8°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -86°C to +100°C
Sterilità Non-sterile
Purity or Quality Grade Eppendorf Quality
Graduated Sì
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Tipo di chiusura Flat Frost Lid
Fit for Purpose Certified Quality
Forma del fondo Conico
RCF max 30,000 x g
Forma Cylindrical
Product Type Microcentrifuge Tube