Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
Save on costs when storing compounds for small volume applications. Plates feature lower binding capacity so proteins or DNA will not bind, allowing for complete sample recovery.
637.20€ - 1515.00€
Specifica
Codice a barre | No Barcode |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certified RNase and DNase Free. ANSI Compliant. |
Formato | 384-well |
Descrizione | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
Matrice | 16 x 24 |
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Sterilità | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10274021
|
Thermo Scientific™
264573 |
Square, Round Bottom (U-well) | Non-sterile | Certified Quality |
1240.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10427181
|
Thermo Scientific™
264575 |
Square, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile | Certified Quality |
1500.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10742563
|
Thermo Scientific™
264576 |
Square, Round Bottom (U-well) | Non-sterile | Certified Quality |
1515.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10383072
|
Thermo Scientific™
264579 |
Square, Round Bottom (U-well) | Non-sterile | Certified Quality |
1435.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10572475
|
Thermo Scientific™
4309 |
Square, Conical Bottom (V-well) | Sterile | Certified Quality |
858.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10090263
|
Thermo Scientific™
4308 |
Square, Conical Bottom (V-well) | Non-sterile | Certified Quality |
816.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10765584
|
Thermo Scientific™
4312 |
Square-Rounded | Non-sterile | Certified Quality |
806.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10283483
|
Thermo Scientific™
4306 |
Square, Conical Bottom (V-well) | Sterile | Certified Quality |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10726554
|
Thermo Scientific™
4305 |
Square, Conical Bottom (V-well) | Sterile | Certified Quality |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Minimize costs when storing compounds for small volume applications. Thermo Scientific™ 384-Well Conical Bottom Polypropylene Plates feature a lower binding capacity so proteins or DNA will not bind, allowing for complete sample recovery. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Offered in a variety of colors for quick identification of your storage plates.
- Conical wells optimize sample recovery
- Square rounded wells minimize wicking (capillary action)
- Chemical resistant to DMSO
Specifica
No Barcode | |
384-well | |
16 x 24 | |
Low binding PP | |
384-well plate | |
Polypropylene | |
Non-treated | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certified RNase and DNase Free. ANSI Compliant. | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavable | |
Nunc | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
384 | |
Yes | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
Certified Quality |