Learn More
Greiner Bio-One 384-well F-Bottom Polystyrene Microplates
Suitable for luminescence measurements. Greiner Bio-One 384-Well F-Bottom Polystyrene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
375.00€ - 426.00€
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore Trattamento superficiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore Trattamento superficiale Prezzo Quantità e disponibilità  
10429761
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
781077
Sterile Black FLUOTRAC 600
392.00€
pezzi 40
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10093251
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
781074
Sterile White LUMITRAC 600
397.00€
pezzi 40
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10135151
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
781076
Non-sterile Black FLUOTRAC 200
375.00€
pezzi 40
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10257301
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
781075
Non-sterile White LUMITRAC 200
426.00€
pezzi 40
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-Pyrogenic
  • Material: Polystyrene
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Traced way back to production through defined LOT number system
  • Well-to-well spacing: 4.5mm
Certifications
DIN ISO 9001
Specifica
Specifica
Standard
16 x 24
384
Without Lid
Polystyrene
Flat Bottom (F-well)