Learn More
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Non-binding Flat Bottom Microplate
Provides an ultra low non-specific biomolecular binding properties. Greiner Bio-One 384 Well Polystyrene Non-binding Flat Bottom Microplate has long-term surface stability without degradation or leaching.
641.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 16 x 24 |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 384 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11866091
|
Greiner Bio-One
781900 |
Black |
641.00€
pezzi 40 |
N/A | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
11893891
|
Greiner Bio-One
781904 |
White |
641.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Higher assay sensitivity with reduced background
Service Plan
No
Specifica
Standard | |
Polystyrene | |
Non-sterile |
16 x 24 | |
384 |