Learn More
Euro Protection™ 3D Flat Fold Masks FFP3 NR D
Click to view available options
:
20/Box, 12 Boxes/Ctn
Descrizione
- Multi-layer design
- Soft inner layer
- Adjustable tightening elastic
- Nose clip
- Nose seal/face seal
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | SMS Polypropylene |
| Size | One Size |
| Materiale dello strato di filtraggio | Melt-Blown electrostatic polypropylene |
| Include | Nose clip |
| Senza lattice | Yes |
| Materiala della cinghia per la testa | Latex-free synthetic rubber |
| Material (Liner) | Soft polypropylene |
| Materiale revolver portaobiettivi | Reinforced Polyethylene |
| Vedi altri risultati |