Learn More
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards.
Marca: Thermo Scientific™ 4K-50
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.08230kg
Descrizione
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards. Compared with our 3000 and 4000 Series products, this product line is precisely diluted for immediate use in laser particle counters with minimal time-consuming concentration adjustments.
Features:- Suspensions of monodisperse polystyrene spheres for use in airborne or liquid particle dispersion systems
- Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology (NIST)
- Accurately calibrates or checks performance of laser particle counters used in cleanrooms and other contamination monitoring applications
- Particles prepared as low residue aqueous suspensions for minimal background interference
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità | |
Salvo indicazioni diverse, refrigerare (da 2° a 8 °C) il prodotto quando non viene utilizzato, ma non congelarlo. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale. | |
Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser | |
Calibrazione contaparticelle laser | |
Particelle per controllo della conta | |
1.05 g/cm³ | |
1.59 a 589 nm (25 °C) | |
Prodotto stabile per un minimo di 12 mesi |
8 x 104/mL | |
Particelle di polimeri in acqua | |
White or Colorless | |
Polistirene | |
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST | |
15 ml | |
<3% | |
50 μm |