Learn More
3M™ Hooded Anti-Static Protective Coveralls 4565 Series
Codice prodotto. 12682595
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12682595
Marca: 3M™ 7000034774
Edge
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Comfortable coveralls made with high-performance fabric offer advanced quality and protection in challenging conditions such as exposure to hazardous dusts and particulates.
  • Type 4/5/6 Coverall designed to offer a very good barrier to hazardous particles and limited liquid splash and spray
  • Made of bicomponent nonwoven with ultra-low linting PE laminate for a noticeably comfortable drape
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Taped seams across the suit for increased hold out and strength reducing the risk of tearing and exposure
  • Protection against EN 14126 Biological agents
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out Til class 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size X-Large
Materiale Microporous Polyethylene Laminate
Colore White
Monouso Single-use
Ankle Style Elastic
Stile polso Knit
Tipo di chiusura 2-way Zipper with Sealed Storm Flap
Tipo di giuntura Taped
Sterilità Non-sterile
Rivestimento Anti-static
Certificazione/Conformità ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30
Descrizione Polyethylene and Polyester/Polyethylene laminate suit, Metal/Nylon/Polyester Braid zipper, Neoprene Rubber elastic, Polyester/Cotton thread, Polyester cuffs, Polypropylene red tape
Misura petto (sistema imperiale) 43 to 45 in.
Dimensioni cavallo (sistema imperiale) 33 in.
Misura vita (sistema imperiale) 52 in.
Misura petto (sistema metrico) 109.22 to 114.3 cm
Dimensioni cavallo (sistema metrico) 83.82 cm
Misura vita (sistema metrico) 132.08 cm
Da utilizzare con (applicazione) Paint Spraying, Industrial and Pharmaceutical Manufacturing, Asbestos Inspection and Handling, Healthcare
Altezza (sistema imperiale) 5.83 to 6.16 ft.
Altezza (sistema metrico) 179 to 187 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)