Learn More
3M™ Protective Coverall 4565
L'indumento di protezione 3M™ 4565 ha caratteristiche di comfort desiderabili e fornisce una barriera resistente a determinate sostanze chimiche, spruzzi di liquidi e particolato.
Marca:  3M™ 7000089686
Codice prodotto. 13483486
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Type 4/5/6 Coverall designed to offer a very good barrier to hazardous particles and limited liquid splash and spray
  • Made of bicomponent nonwoven with ultra-low linting PE laminate for a noticeably comfortable drape
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Taped seams across the suit for increased hold out and strength reducing the risk of tearing and exposure
  • Protection against EN 14126 Biological agents
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out Til class 2