Learn More
Thermo Scientific™ Nastro indicatore Comply™
Consente al personale addetto alla sterilizzazione o alla sala operatoria di riconoscere al primo sguardo se la confezione è stata esposta al processo di sterilizzazione. Il nastro indicatore 3M™ Comply™ cambia colore o diventa più scuro dopo essere stato esposto al processo di sterilizzazione.
Marca: Thermo Scientific™ 1322V24
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
As an exposure monitor, 3M™ indicator tapes securely seal packs and enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. The chemical indicator ink, printed in a diagonal striped pattern, changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.- Lead-free steam indicator tape is designed for use on all wraps
- Reliable achesive adheres to packaging material
- Sustainable, solvent-free manufacturing proces
- Does not require hazardous waste disposal
- Redesigned packaging uses up to 30% less plastic
- Convenient, individually wrapped, easy-to-open rolls
- Lead free and no added latex
- 28 rolls/case
Specifica
Conforme a NF EN 867-1 Classe A, ISO 11140-1 Classe 1 | |
55 m x 24 mm | |
Autoclave | |
Nastro indicatore | |
1 ciascuno | |
Vapore |
Beige | |
Verifica della sterilizzazione | |
55 m | |
Adesivo senza piombo, ad alta adesività, sensibile alla pressione | |
Sì | |
24 mm |