Learn More
Thermo Scientific™ Nastro indicatore Comply™
Consente al personale addetto alla sterilizzazione o alla sala operatoria di riconoscere al primo sguardo se la confezione è stata esposta al processo di sterilizzazione. Il nastro indicatore 3M™ Comply™ cambia colore o diventa più scuro dopo essere stato esposto al processo di sterilizzazione.
Marca:  Thermo Scientific™ 7000138230
Codice prodotto. 11761351
  • 25.70€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
As an exposure monitor, 3M™ indicator tapes securely seal packs and enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilization process. The chemical indicator ink, printed in a diagonal striped pattern, changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
  • Lead-free steam indicator tape is designed for use on all wraps
  • Reliable achesive adheres to packaging material
  • Sustainable, solvent-free manufacturing proces
  • Does not require hazardous waste disposal
  • Redesigned packaging uses up to 30% less plastic
  • Convenient, individually wrapped, easy-to-open rolls
  • Lead free and no added latex
Specifica
Specifica
Conforme a NF EN 867-1 Classe A, ISO 11140-1 Classe 1
55 m x 24 mm
Autoclave
Nastro indicatore
24 mm
Crema
Verifica della sterilizzazione
55 m
Adesivo senza piombo, ad alta adesività, sensibile alla pressione
Vapore