Learn More
3M™ Camice da laboratorio monouso
245.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Descrizione
- Breathable, lightweight material.
- Designed for light duty applications.
- Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
- Zip fastener.
- Anti-static treated.
- Knitted cuffs.
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | X-Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Zipper |
Stile polso | Knit |
Monouso | Single-use |
Modello | 4440-XL |
Tipo di giuntura | Serged |