Learn More
3M KCl Electrolyte Solution, Hamilton™
Codice prodotto. 10504555
Click to view available options
Quantità:
100 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Pezzo
Codice prodotto. 10504555
Marca: Hamilton 238036
Edge
Replacement and storage electrolytes for optimal sensor health. Hamilton™ 3M KCl Electrolyte Solution helps ease pH and Redox electrode calibration.
  • Helps with buffer values changing over time
Specifica
Concentrazione 3 M
Da utilizzare con (apparecchiatura) Elettrodo KCL
Forma fisica Liquid
Quantità 100 ml
Tipo di soluzione Elettrolita