Learn More
3M KCl Electrolyte Solution, Hamilton™
Click to view available options
Quantità:
100 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Pezzo
Descrizione
- Helps with buffer values changing over time
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 3 M |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Elettrodo KCL |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 ml |
| Tipo di soluzione | Elettrolita |